SML2090
NAMI-A
≥98% ruthenium (Ru) basis (elemental analysis)
Synonyme(s) :
1H-Imidazole (OC-6-11)-tetrachloro(1H-imidazole-κN3)[1,1′-(sulfinyl-κS)bis[methane]]ruthenate(1-) (1:1), ImH[trans-RuCl4(DMSO)Im], Imidazolium trans-imidazoledimethyl sulfoxide-tetrachlororuthenate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% ruthenium (Ru) basis (elemental analysis)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
faint red to dark brown
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CS(C)=O.Cl[Ru](Cl)(Cl)Cl.N1=CNC=C1.C2=[NH+]C=CN2
Clé InChI
HIAWXYSWERGOAJ-UHFFFAOYSA-K
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable