SML2027
L-2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid propargyl amide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-2-Oxo-N-2-propyn-1-yl-4-thiazolidinecarboxamide, OTC propargyl amide, OTC-PA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C#CCNC([C@@H]1CSC(N1)=O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2S/c1-2-3-8-6(10)5-4-12-7(11)9-5/h1,5H,3-4H2,(H,8,10)(H,9,11)/t5-/m0/s1
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable