SML1996
S3226
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,3′-(4-Methyl-1,2-phenylene)bis[N-(aminoiminomethyl)-2-methyl-2-propenamide] dihydrochloride, S 3226, S-3226
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(N=C(N)N)C(C)=CC1=CC(C)=CC=C1C=C(C)C(NC(N)=N)=O.[H]Cl.[H]Cl
Clé InChI
KFFCDWFEJMZQKK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable