SML1697
OGG1 Inhibitor O8
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3,4-Dichloro-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid hydrazide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=C(C(NN)=O)SC2=CC=CC(Cl)=C21
InChI
1S/C9H6Cl2N2OS/c10-4-2-1-3-5-6(4)7(11)8(15-5)9(14)13-12/h1-3H,12H2,(H,13,14)
Clé InChI
HSSHUDKWJRJKPV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable