Principaux documents
SML1630
Sigma-Aldrich
Bendazac
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Bendazolic acid, [(1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy]acetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: soluble ≥1 mg/mL
methanol: soluble ≥1 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(COC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C31)=O
InChI
1S/C16H14N2O3/c19-15(20)11-21-16-13-8-4-5-9-14(13)18(17-16)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11H2,(H,19,20)
Clé InChI
BYFMCKSPFYVMOU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... XDH(7498)
Actions biochimiques/physiologiques
Bendazac (or bendazolic acid) is a non-steroidal anti-inflammatory drug used for joint and muscular pain. Bendazac is an anti-denaturant drug for cataract and other condensation diseases. In addition, Bendazac has been used in studies related to potential treatment and pevention of ischemia and reperfusion syndromes, and was found to inhibit only reversible and irreversible xanthine oxidase.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3