SML1370
A-779 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
A779 trifluoroacetate salt, Asp1-Arg2-Val3-Tyr4-Ile5-His6-D-Ala7, D-Ala7-Ang-(1-7), DRVYIHA (Modification: Ala-7 = D-Ala), DRVYIHa trifluoroacetate salt, H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-D-Ala-OH trifluoroacetate salt, [7-D-ALA]-angiotensin-(1-7) trifluoroacetate salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Couleur
white to off-white
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable