Principaux documents
SML1347
Sigma-Aldrich
Alvimopan
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
ADL-8-2698, LY-246736, N-[(2S)-2-[[(3R,4R)-4-(3-Hydroxyphenyl)-3,4-dimethyl-1-piperidinyl]methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H32N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +46 to +52°, c = 1.0 in DMSO
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H]1CN(C[C@@H](C(NCC(O)=O)=O)CC2=CC=CC=C2)CC[C@]1(C3=CC=CC(O)=C3)C
InChI
1S/C25H32N2O4/c1-18-16-27(12-11-25(18,2)21-9-6-10-22(28)14-21)17-20(24(31)26-15-23(29)30)13-19-7-4-3-5-8-19/h3-10,14,18,20,28H,11-13,15-17H2,1-2H3,(H,26,31)(H,29,30)/t18-,20-,25+/m0/s1
Clé InChI
UPNUIXSCZBYVBB-JVFUWBCBSA-N
Informations sur le gène
human ... OPRM1(4988)
Actions biochimiques/physiologiques
Alvimopan is a gastroprokinetic peripheral mu-opioid receptor antagonist. As a drug, Alvimopan is given to patients undergoing bowel surgery to protect the bowel from the effects of opioid medications that are used to treat pain, blocking the undesirable GI side-effects of the opioid agonists without affecting analgesia or causing withdrawal. Alvimopan does not cross the blood-brain barrier, competitively binding to gastrointestinal tract mu-opioid receptors.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable