SML1213
A66
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S)-N1-[2-(1,1-Dimethylethyl)-4′-methyl[4,5′-bithiazol]-2′-yl]-1,2-pyrrolidinedicarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(N1[C@H](C(N)=O)CCC1)NC2=NC(C)=C(C3=CSC(C(C)(C)C)=N3)S2
InChI
1S/C17H23N5O2S2/c1-9-12(10-8-25-14(20-10)17(2,3)4)26-15(19-9)21-16(24)22-7-5-6-11(22)13(18)23/h8,11H,5-7H2,1-4H3,(H2,18,23)(H,19,21,24)/t11-/m0/s1
Clé InChI
HBPXWEPKNBHKAX-NSHDSACASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable