Principaux documents
SML1159
Sigma-Aldrich
XIB4035
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N4-[7-Chloro-2-[(1E)-2-(2-chlorophenyl)ethenyl]-4-quinolinyl]-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H31Cl2N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC1=CC=CC=C1/C=C/C2=NC3=C(C=CC(Cl)=C3)C(NC(C)CCCN(CC)CC)=C2
InChI
1S/C26H31Cl2N3/c1-4-31(5-2)16-8-9-19(3)29-26-18-22(14-12-20-10-6-7-11-24(20)28)30-25-17-21(27)13-15-23(25)26/h6-7,10-15,17-19H,4-5,8-9,16H2,1-3H3,(H,29,30)/b14-12+
Clé InChI
CMLVHSVFSYNMGM-WYMLVPIESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
XIB4035 is a reported agonist of the glial cell-line derived neurotrophic factor (GDNF) receptor GFRα1. XIB4035 induces GFRα1/RET phosphorylation in Neuro2A cells.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sean Jmaeff et al.
Molecular pharmacology, 98(1), 1-12 (2020-05-05)
Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) binds the GFRα1 receptor, and the GDNF-GFRα1 complex binds to and activates the transmembrane RET tyrosine kinase to signal through intracellular Akt/Erk pathways. To dissect the GDNF-GFRα1-RET signaling complex, agents that bind and activate