SML0656
Rocaglamide
≥96% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1R,2R,3S,3aR,8bS)-2,3,3a,8b-Tetrahydro-1,8b-dihydroxy-6,8-dimethoxy-3a-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-3-phenyl-1H-cyclopenta[b]benzofuran-2-carboxamide, NSC 326408, Roc-A, Rocaglamide A
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥96% (HPLC)
Forme
film
Couleur
colorless
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C29H31NO7/c1-30(2)27(32)23-24(17-9-7-6-8-10-17)29(18-11-13-19(34-3)14-12-18)28(33,26(23)31)25-21(36-5)15-20(35-4)16-22(25)37-29/h6-16,23-24,26,31,33H,1-5H3/t23-,24-,26-,28+,29+/m1/s1
Clé InChI
DAPAQENNNINUPW-IDAMAFBJSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable