SML0414
NCX 4040
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(Acetyloxy)benzoic acid 4-(nitroxymethyl)phenyl ester, NO-aspirin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccc(CO[N+]([O-])=O)cc2
InChI
1S/C16H13NO7/c1-11(18)23-15-5-3-2-4-14(15)16(19)24-13-8-6-12(7-9-13)10-22-17(20)21/h2-9H,10H2,1H3
Clé InChI
CTHNKWFUDCMLIQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable