SML0351
CPDT
≥96% (HPLC)
Synonyme(s) :
5,6-Dihydro-Cyclopenta[c]-1,2-dithiole-3(4H)-thione, CJ 11788, SNU2A
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥96% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
faintly red to very dark red
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S=C1SSC2=C1CCC2
InChI
1S/C6H6S3/c7-6-4-2-1-3-5(4)8-9-6/h1-3H2
Clé InChI
AVSGTGUIBQOXJK-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable