SML0333
NVP-BHG712
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Methyl-3-[[1-methyl-6-(3-pyridinyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl]amino]-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-benzamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1Nc2nc(nc3n(C)ncc23)-c4cccnc4)C(=O)Nc5cccc(c5)C(F)(F)F
InChI
1S/C26H20F3N7O/c1-15-8-9-16(25(37)32-19-7-3-6-18(12-19)26(27,28)29)11-21(15)33-23-20-14-31-36(2)24(20)35-22(34-23)17-5-4-10-30-13-17/h3-14H,1-2H3,(H,32,37)(H,33,34,35)
Clé InChI
ZCCPLJOKGAACRT-UHFFFAOYSA-N
Application
- to study its effects on human colorectal cancer cell growth in vitro and the growth of tumor cells in mice.
- to study the regulation of endothelial nitric oxide synthase.
- to study its effects on vascularization and growth of endometriotic lesions.
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable