Principaux documents
SMB01022
Sigma-Aldrich
Vinylphenol, O-[L-Rhamnopyranosyl-(1-6)-ß-D-glucopyranoside]
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
4-Ethenylphenyl 6-O-(6-deoxyhexopyranosyl)hexopyranoside, 4-ethenylphenyl 6-O-(6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-Glucopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H28O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.43
Code UNSPSC :
12352205
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
428.43
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)Oc3ccc(cc3)C=C
InChI
1S/C20H28O10/c1-3-10-4-6-11(7-5-10)29-20-18(26)16(24)14(22)12(30-20)8-27-19-17(25)15(23)13(21)9(2)28-19/h3-7,9,12-26H,1,8H2,2H3/t9-,12+,13-,14+,15+,16-,17+,18+,19+,20+/m0/s1
Clé InChI
KVPBAPOAIIQDGQ-XXGVTNRTSA-N
Description générale
Vinylphenol, O-[L-Rhamnopyranosyl-(1-6)-ß-D-glucopyranoside], also known as 4-Ethenylphenyl 6-O-(6-deoxyhexopyranosyl)hexopyranoside, is a phenolic glycoside.
Application
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical, and biochemical research.
Caractéristiques et avantages
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Autres remarques
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable