SCJ4600024
CF™ 568 aminooxy
suitable for fluorescence
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
ε (coefficient d'extinction)
100000 at 562 nm
Rapport des absorbances
A280/562 nm (0.08)
Fluorescence
λex 488,532 or 561 nm (Flow cytometry laser line)
λex 562 nm; λem 583 nm
λex 568 nm (Microscopy laser line)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable