Principaux documents
SAE0054
Sigma-Aldrich
Lipoprotein, High Density from human plasma, solution
Synonyme(s) :
HDL, High Density Lipoprotein, alpha-Lipoprotein
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.61
Forme
liquid
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Actions biochimiques/physiologiques
High density lipoprotein (HDL) serves as the transit agent for cholesterol away from blood, tissues, and organs of the body to the liver, where cholesterol breakdown occurs. This process ultimately helps to remove cholesterol from the arteries. Colloquially known as the "good cholesterol", HDL makes up 20%-30% of the total cholesterol in the body.
HDL has been posited to be an important mediator in reversing metabolic dysfunction and regressing atherosclerotic cardiovascular disease. HDL is used in cardiovascular research and the development of potential therapeutic approaches to cardiovascular risk management.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable