Principaux documents
SAB5701942
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-STING-S365 antibody produced in rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1.971 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer365)
Informations sur le gène
mouse ... STING(72512)
Immunogène
A synthetic phosphorylated peptide around S365 of mouse STING.
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable