SAB5701334
Anti- MLKL antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
1.33 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MLKL(197259)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable