SAB5700878
Anti-HSP60/HSPD1 antibody produced in rabbit
About This Item
Produits recommandés
1 of 4
Cet article | SAB5700661 | SAB5701758 | SAB5700631 |
---|---|---|---|
human ... HSPD1(3329) | human ... HSPD1(3329) | human ... HSPB1(3315) | human ... HSPA1A(3303) |
rabbit | rabbit | rabbit | rabbit |
monoclonal | polyclonal | polyclonal | polyclonal |
wet ice | wet ice | wet ice | wet ice |
western blot: 1:500-1:2000 | immunofluorescence: 1:50-1:100, immunohistochemistry: 1:50-1:200, immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000 | immunohistochemistry: 1:50-1:100, immunohistochemistry: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000 | immunofluorescence: 1:50-1:200, immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:2000 |
Description générale
Immunogène
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable