Principaux documents
SAB5700515
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IRS1-S1101 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
HIRS-1, IRS1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
131
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
0.88 mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer1101)
Informations sur le gène
human ... IRS1(3667)
Description générale
This gene encodes a protein which is phosphorylated by insulin receptor tyrosine kinase. Mutations in this gene are associated with type II diabetes and susceptibility to insulin resistance.
Immunogène
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S1101 of human IRS1
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable