Principaux documents
SAB5700140
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A22 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
EIEE3, GC-1, GC1, NET44, SLC25A22
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
Clone:
polyclonal
application:
IF
WB
Espèces réactives:
rat, human, mouse
Technique(s):
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
3.4 mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
This gene encodes a mitochondrial glutamate carrier. Mutations in this gene are associated with early infantile epileptic encephalopathy. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.[provided by RefSeq, Jul 2010]
Immunogène
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 128-188 of human SLC25A22 (NP_078974.1).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable