SAB5500192
Anti-Vinculin Antibody
rabbit monoclonal, SP117
About This Item
Produits recommandés
product name
Anti-Vinculin antibody, Rabbit monoclonal, clone SP117, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in proprietary host
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SP117, monoclonal
Espèces réactives
human (tested)
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chicken, rat, pig, dog, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VCL(7414)
Description générale
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable