SAB5201950
Monoclonal Anti-CD74 antibody produced in mouse
clone 3D7
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
33 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1:100
western blot: 1:1000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD74(972)
Catégories apparentées
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2