Principaux documents
SAB4600170
Monoclonal Anti-GFP IgG (H+L), CF™ 640R antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 9F9.F9, purified immunoglobulin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
CF™ 640R conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9F9.F9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Isotype
IgG1κ
1 of 4
Cet article | SAB4600146 | SAB4600051 | SAB4600167 |
---|---|---|---|
CF™ 640R conjugate | CF™ 633 conjugate | CF™ 488A conjugate | CF™ 640R conjugate |
purified immunoglobulin | purified immunoglobulin | purified immunoglobulin | purified immunoglobulin |
9F9.F9, monoclonal | 9F9.F9, monoclonal | 9F9.F9, monoclonal | 33D10.D2.G8, monoclonal |
100 | 100 | 100 | 100 |
dry ice | dry ice | dry ice | dry ice |
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Notes préparatoires
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable