Principaux documents
SAB4301621
Sigma-Aldrich
Anti-KCNK3
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
TASK, Task-1, cTBAK-1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès
NP_034738
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KCNK3(16527)
Immunogène
Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human potassium channel, subfamily K, member 3
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable