SAB4200656
Anti-Bovine Albumin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-BSA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~70 kDa
Espèces réactives
bovine, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.03-0.06 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL (using 5μg/mL BSA for coating)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Alb(280717)
human ... ALB(213)
Description générale
Immunogène
Application
- ELISA
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable