SAB3701446
Monoclonal Anti-IDO1 antibody produced in mouse
clone 10.1, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-3-dioxygenase 1, Anti-Ido1, Anti-Indo, Anti-Indoleamine 2, Anti-MIP-3?
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10.1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG3
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... Ido1(3620)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable