SAB3700823
Anti-Donkey IgG (H+L)-Peroxidase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
HRP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
donkey
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Propriétés physiques
Forme physique
Reconstitution
Clause de non-responsabilité