SAB3700455
Anti-Hamster IgG (H+L) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
hamster
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
ChIP : User Optimized
Western Blot : 1:2,000 - 1:10,000
Immunohistochemistry: 1:1,000 - 1:5,000
ImmunoPrecipitation: User Optimized
Propriétés physiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable