Principaux documents
SAB2501272
Sigma-Aldrich
Anti-PDPN antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-AGGRUS, Anti-GP36, Anti-GP40, Anti-Gp38, podoplanin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
canine, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDPN(10630)
Catégories apparentées
Immunogène
Peptide with sequence CEKVDGDTQTTVEKD, from the internal region of the protein sequence according to NP_006465.3; NP_938203.2; NP_001006625.1; NP_001006626.1.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable