Principaux documents
SAB1404032
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LY9 antibody produced in mouse
clone 2F2, ascites fluid
Synonyme(s) :
CD229, SLAMF3, hly9, mLY9
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F2, monoclonal
Poids mol.
antigen ~36.89 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LY9(4063)
Description générale
LY9 belongs to the SLAM family of immunomodulatory receptors (see SLAMF1; MIM 603492) and interacts with the adaptor molecule SAP (SH2D1A; MIM 300490) (Graham et al., 2006 [PubMed 16365421]).[supplied by OMIM
Immunogène
LY9 (NP_002339, 156 a.a. ~ 253 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EPQVTMKSVKVSENFSCNITLMCSVKGAEKSVLYSWTPREPHASESNGGSILTVSRTPCDPDLPYICTAQNPVSQRSSLPVHVGQFCTDPGASRGGTT
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable