Principaux documents
S6143
Pipettes Pasteur Sigma
cotton plugged, L 9 in.
Synonyme(s) :
63B6009-00P, Pasteur Pipette, Pasteur Pipettes
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
eCl@ss :
32079210
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
glass
Stérilité
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
graduations: no
plugged
Conditionnement
pack of 25 ea (acked in blisterpacks)
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Longueur
9 in.