S1701
Anti-SDCBP antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MDA-9, Anti-Melanoma differentiation associated protein-9, Anti-Pro-TGF-alpha cytoplasmic domain-interacting protein 18, Anti-Scaffold protein Pbp1, Anti-ST1, Anti-SYCL, Anti-Syndecan binding protein (syntenin), Anti-Syntenin, Anti-TACIP18
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~30 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using lysates of human HeLa cells
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells, rat NRK cells, or mouse Neuro-2a cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SDCBP(6386)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable