Key Documents
RES0113M-A7
SAFC
MES monohydrate
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide 2-(N-morpholino)éthanesulfonique, Acide 4-morpholineéthanesulfonique monohydrate
About This Item
Formule linéaire :
C6H13NO4S · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.25
Numéro Beilstein :
6350956
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
Plage de pH utile
5.5-6.7
pKa (25 °C)
6.1
Pf
>300 °C (lit.)
Adéquation
suitable for manufacturing use
Activité étrangère
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Chaîne SMILES 
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
Clé InChI
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Notre gamme SAFC® de matières premières de grande qualité pour les procédés biopharmaceutiques subit des procédures de contrôle qualité strictes et s'accompagne de la documentation et de l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre aux exigences du programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
La qualité des tampons est capitale pour le succès des procédés biopharmaceutiques, car les tampons sont indispensables à presque toutes les étapes de la production.
Notre vaste gamme de matériaux de tampons, fabriqués sous les contrôles appropriés, est conçue sur mesure pour répondre à vos besoins. Des qualités non BPF pour les applications à faible risque jusqu'aux qualités BPF selon l'IPEC-PQG pour les applications à plus haut risque, nos produits couvrent tous les besoins de votre processus de fabrication.
Application
Le MES est un tampon biologique qui est souvent appelé tampon de Good. Son pKa est de 5,96, ce qui en fait le candidat idéal pour les milieux de culture et les formulations tampons à base de protéines destinés à maintenir un environnement stable en solution. Le MES est considéré comme non toxique pour les lignées cellulaires cultivées, extrêmement soluble dans l′eau et donnant une solution de grande clarté.
Le MES est utilisé dans les milieux de culture cellulaire, dans les formulations de tampons biopharmaceutiques (amont et aval) et dans les réactifs de diagnostic. Les tampons à base de MES sont utilisés dans les bioprocédés de purification d'anticorps, de peptides, de protéines, de constituants sanguins et de facteurs de croissance.
Conditionnement
Ce produit est disponible dans les conditionnements suivants :
RES0113M-A701X : contenant de 100 g
RES0113M-A703X : contenant de 5 kg
RES0113M-A705X : contenant de 25 kg
RES0113M-A706X : contenant de 50 kg
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Tongtong Ma et al.
International journal of pharmaceutics, 473(1-2), 296-303 (2014-07-02)
Oral delivery of antigens is patient-friendly and efficient way of treating intestinal infections. However, the efficacy of oral vaccines is limited by degradation in the gastrointestinal (GI) tract and poor absorption by enterocytes and antigen-presenting cells (APC). Here we report
Tomoya Narawa et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 38(4), 545-551 (2015-04-04)
The stereoselective transport of methotrexate (L-amethopterin, L-MTX) and its enantiomer (D-amethopterin, D-MTX) by the rat proton-coupled folate transporter (rPCFT) were examined using rPCFT-expressing HEK293 cells. The initial rate of uptake of [3H]-L-MTX by the rPCFT followed Michaelis-Menten kinetics, with a
M Mirazul Islam et al.
Acta biomaterialia, 12, 70-80 (2014-12-03)
The implant-host interface is a critical element in guiding tissue or organ regeneration. We previously developed hydrogels comprising interpenetrating networks of recombinant human collagen type III and 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine (RHCIII-MPC) as substitutes for the corneal extracellular matrix that promote endogenous
Xu Yu et al.
Biosensors & bioelectronics, 66, 520-526 (2014-12-17)
A novel highly sensitive colorimetric assay for DNA detection using cascade amplification strategy based on hybridization chain reaction and enzyme-induced metallization was established. The DNA modified superparamagnetic beads were demonstrated to capture and enrich the target DNA in the hybridization
Katelyn T Gause et al.
ACS nano, 9(3), 2433-2444 (2015-02-26)
The development of subunit antigen delivery formulations has become an important research endeavor, especially in cases where a whole cell vaccine approach has significant biosafety issues. Particle-based systems have shown particular efficacy due to their inherent immunogenicity. In some cases