R3388
Cryogenic storage rack, stainless steel
Vertical; 4-shelf for 51/4 × 51/4 × 33/4in. boxes
Synonyme(s) :
cryogenic vial rack, cryostorage rack, cryovial rack, dewar rack, liquid nitrogen rack
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyketone
Caractéristiques
Holds 4 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene DS5037-0004
Technique(s)
cryopreservation: suitable