R2655
Monoclonal Anti-Rabbit IgG, Native antibody produced in mouse
clone RabT-50, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
RabT-50, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rabbit
Ne doit pas réagir avec
human, rat, chicken, cat, bovine, monkey, goat, pig, horse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using 10 ng of non-reduced rabbit IgG (Cat. No. I5006) per lane
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable