Principaux documents
PRS4015
Sigma-Aldrich
Anti-RPA Interacting Protein (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-RIP, Anti-RPA IP, Anti-RPA Interacting protein, Anti-RPAIN, Anti-Replication protein A interacting protein, Anti-hRIP
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RPAIN(84268)
Immunogène
a 17 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human RPA interacting protein.
Liaison
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4015.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable