PLA0030
Rabbit anti-TopBP1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
DNA topoisomerase II-beta-binding protein 1, DNA topoisomerase II-binding protein 1, KIAA0259, TOP2BP1, TopBP1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numéro d'accès
NP_008958.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... TopBP1(11073)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable