Principaux documents
P9685
Finnpipette® pipette tips
Finntip 300, non-sterile
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
orange
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Finn 9401250
Longueur
5.2 cm
Volume maximum
300 μL
Gamme de volumes
5-300 μL
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries