Principaux documents
P3049
Finnpipette® pipette tips
Finntip 250 Universal, non-sterile
Synonyme(s) :
Disposable pipette tips, Finnpipette tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
Volume maximum:
250 μL
Gamme de volumes:
0.5-250 μL
Stérilité:
non-sterile
Caractéristiques:
barrier: no
Conditionnement:
pack of 1000 ea (Bag)
Fabricant/nom de marque:
Finn 9400230
Matériaux
colorless
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 1000 ea (Bag)
Fabricant/nom de marque
Finn 9400230
Volume maximum
250 μL
Gamme de volumes
0.5-250 μL
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1