Principaux documents
O9512
Sigma-Aldrich
Oxaliplatine
powder
Synonyme(s) :
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexanediamine-N,N′)[éthanedioate(2--)-O,O’]platine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14N2O4Pt
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Forme
powder
Niveau de qualité
Auteur
Sanofi Aventis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1O[Pt]OC1=O.N[C@@H]2CCCC[C@H]2N
InChI
1S/C6H14N2.C2H2O4.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H,3,4)(H,5,6);/q;;+2/p-2/t5-,6-;;/m1../s1
Clé InChI
ZROHGHOFXNOHSO-BNTLRKBRSA-L
Application
L′oxaliplatine a été utilisé :
  • comme agent chimiothérapeutique dans les cellules d′adénocarcinome colorectal SW480 avec des essais de viabilité cellulaire
  • pour évaluer la survie cellulaire des cellules de carcinome hépatocellulaire HepG2 et HepG2/R par essai MTT
  • pour déterminer les effets d′inhibition de la croissance dans les cellules d′adénocarcinome du sein MDA-MB-231
Actions biochimiques/physiologiques
L′oxaliplatine, analogue du platine, provoque des lésions de l′ADN et la mort cellulaire en se liant à l′ADN et en formant des ponts interbrins et intrabrins, empêchant la réplication et la transcription. L′oxaliplatine est un agent antitumoral actif contre le cancer colorectal ; la formation d′adduits dans l′ADN est suivie par une cytotoxicité. C′est un médicament homologué dans le traitement du cancer colorectal. C′est l′un des ingrédients actifs dans FOLFOX (acide folinique:5-FU-oxaliplatine selon un rapport 1:10:1 en concentrations micromolaires) L′oxaliplatine provoque une neurotoxicité aiguë et chronique chez les patients d′une manière proportionnelle à la dose, et ses effets sont réversibles en réduisant ou en arrêtant le traitement.
Caractéristiques et avantages
Ce composé a été développé par Sanofi Aventis. Pour parcourir la liste des autres composés et des médicaments homologués/molécules thérapeutiques candidates développés par les laboratoires pharmaceutiques, cliquez ici.
Ce composé fait partie de notre sélection de produits pour la recherche dans le domaine de l′ADME Tox et de l′apoptose. Découvrez d′autres produits sélectionnés ADME Tox et apoptose Pour en savoir plus sur les petites molécules bioactives destinées à d′autres domaines de la recherche, rendez-vous sur sigma.com/discover-bsm.
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Oxaliplatin-induced loss of phosphorylated heavy neurofilament subunit neuronal immunoreactivity in rat DRG tissue
Jamieson SMF, et al.
Molecular Pain, 5(1), 66-66 (2009)
Expression of an oncogenic BARD1 splice variant impairs homologous recombination and predicts response to PARP-1 inhibitor therapy in colon cancer
Ozden O, et al.
Scientific Reports, 6, 26273-26273 (2016)
Appendiceal Cancer Patient-Specific Tumor Organoid Model for Predicting Chemotherapy Efficacy Prior to Initiation of Treatment: A Feasibility Study
Votanopoulos KI, et al.
Annals of Surgical Oncology, 1-9 (2018)
SUMOylation alterations are associated with multidrug resistance in hepatocellular carcinoma
Qin Y, et al.
Molecular Medicine Reports, 9(3), 877-881 (2014)
S M E Engelen et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 49(10), 2311-2320 (2013-04-11)
The purpose of this multicenter cohort study was to evaluate whether a differentiated treatment of primary rectal cancer based on magnetic resonance imaging (MRI) can reduce the number of incomplete resections and local recurrences and improve recurrence-free and overall survival.