O6014
Anti-O-GlcNAc Transferase (TI-14) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-O-linked N-Acetylglucosamine Transferase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 110 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:50-1:100 using A549 human lung carcinoma cells fixed with paraformaldehyde/triton
western blot: 1:1,000-1:2,000 using HeLa cell nuclear extracts
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OGT(8473)
mouse ... Ogt(108155)
rat ... Ogt(26295)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable