N1905
Neurotrophin-3 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture, >97% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HDNF, NTF3, NT-3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Pureté
>97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
1-40 ng/mL EC50
Conditionnement
pkg of 5 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NTF3(4908)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable