MTCT1121
MTC™ Bio Disposable Test Tubes
capacity 3 mL, polypropylene, rimless
Synonyme(s) :
plastic tube, sample tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
round
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
bag of 10 × 500 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio T1121
Capacité
3 mL
Diam. × L
12 mm × 60 mm
Adéquation
suitable for (cell culture)
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Round Bottoms
- Non-Sterile
- Plug Caps Available Separately
- Resealable Zip Bags
- Non-Graduated