Principaux documents
MTCR1030
MTC Bio 4-Way Rack
holds 4 x 50 mL, 12 x 15 mL OR 32 x 1.5/2.0 mL, assorted colors
Synonyme(s) :
laboratory rack, tube holder
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.12
Matériaux
assorted colors
polypropylene
Caractéristiques
holds 4 x 50 mL, 12 x 15 mL OR 32 x 1.5/2.0 mL
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
MTC Bio R1030
Description générale
Rack, 4 way (4x50, 12x15, 32x1.5/0.5ml), Rainbow Pack, 5/pk
Caractéristiques et avantages
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
Informations légales
MTC is a trademark of MTC Bio