MTCF4063F
MTC™ Bio BioFlask™ Erlenmeyer Flask
capacity 1000 mL, flat PETG bottom, cap, vented, sterile, pack of 6 ea (individually wrapped)
Synonyme(s) :
culture flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat PETG bottom
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap vented
Conditionnement
pack of 6 ea (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio F4063-F
Capacité
1000 mL
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Vented screw caps
- Flat or baffled bottoms
- Gamma sterile (SAL 10-6)
- Pyrogen free and RNase/DNase free
- Individually wrapped