MAK127
Copper Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
Synonyme(s) :
Copper Test Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 250 colorimetric tests
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
orthopedic diseases; aging/geriatric diseases; hematological disorder; gastrointestinal diseases; neurological disorders; dermatological diseases
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)