M7686
Greiner FLUOTRAC™ 200 1536 well plates
flat bottom black polystyrene wells, non-sterile
Synonyme(s) :
1536 immunoassay plates, 1536 multiwell plates, 1536 well microplates, 1536 well microtiter plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
black polystyrene plate
flat bottom black polystyrene wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
case of 60
Fabricant/nom de marque
Greiner 782076
Volume maximum
12.6 μL
Taille
1536 wells
Volume de travail
10 μL
Type de liaison
medium binding surface