L1292
Latanoprost acid
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
(5Z,9α,11α,15R)-9,11,15-Trihydroxy-17-phenyl-18,19,20-trinor-prost-5-en-1-oic acid, (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]hept-5-enoic acid, PhXA 85
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Activité optique
[α]/D 26.0 to 36.0°, c = 0.1 in methanol
Couleur
pale yellow, oil
Solubilité
DMSO: freely soluble
methanol: soluble
Auteur
Johnson & Johnson
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H](CC[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C23H34O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,18-22,24-26H,2,7,10-16H2,(H,27,28)/b6-1-/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1
Clé InChI
HNPFPERDNWXAGS-NFVOFSAMSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Ptgfr(19220)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves