K7250
Kidney acetone powder porcine
Type II
Synonyme(s) :
Porcine Kidney Acetone Extract
About This Item
Produits recommandés
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
with folic acid
alimentary blue-green algae from the lake Chad region in Africa